종 반응성
dog, horse, monkey, rabbit, mouse, hamster, bovine, human, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ESRRG(2104)
면역원
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human ESRRG / ERR3. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Bat, Hamster, Elephant, Panda, Horse, Rabbit (100%); Opossum, Turkey, Chicken, Platypus, Lizard, Xenopus (87%).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.