SAB2900010
Anti-GPR37 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-GPR37 (AB1) antibody produced in rabbit, ednrbl, endothelin receptor type b-like, g protein-coupled receptor 37, g protein-coupled receptor gpr37, gpcr/cns1
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GPR37(2861)
면역원
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR37. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%); Marmoset (90%); Rabbit (80%).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.