주요 문서
SAB2500783
Sigma-Aldrich
Anti-PGRP-S antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MGC126894, Anti-MGC126896, Anti-PGLYRP1, Anti-Peptidoglycan recognition protein 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, canine
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PGLYRP1(8993)
면역원
Peptide with sequence C-PGNQLYHLIQN from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005082.1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xiaoping Wang et al.
Frontiers in immunology, 9, 2615-2615 (2018-12-18)
Streptococcus suis (S. suis) ranks among the five most important porcine pathogens worldwide and occasionally threatens human health, particularly in people who come into close contact with pigs or pork products. An S. suis infection induces the formation of neutrophil