주요 문서
SAB2500002
Sigma-Aldrich
Anti-14-3-3 TAU/YWHAQ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-1C5, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, Anti-YWHAQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine, mouse, rat
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... YWHAQ(10971)
면역원
Peptide with sequence C-DDRKQTIDNSQ from the internal region of the protein sequence according to NP_006817.1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Soon Young Park et al.
American journal of cancer research, 10(11), 3765-3783 (2020-12-10)
The Cdc2-like kinases (CLKs) regulate RNA splicing and have been shown to suppress cell growth. Knockdown of CLK2 was found to block glioma stem-like cell (GSC) growth in vivo through the AKT/FOXO3a/p27 pathway without activating mTOR and MAPK signaling, suggesting