분자량
73 kDa
종 반응성
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAN1A2(10905)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MAN1A2
생화학적/생리학적 작용
Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-597 BC052954.1 17-613 598-1023 AU133800.1 118-543 1024-2908 AF027156.1 823-2707 2909-3316 BC052954.1 2925-3332 3317-4416 BC063300.1 3315-4414 4417-5388 BC052954.1 4432-5403
서열
Synthetic peptide located within the following region: FALGADGSRADKAGHYLELGAEIARTCHESYDRTALKLGPESFKFDGAVE
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.