분자량
antigen 43.4 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MVD(4597)
일반 설명
The enzyme mevalonate pyrophosphate decarboxylase catalyzes the conversion of mevalonate pyrophosphate into isopentenyl pyrophosphate in one of the early steps in cholesterol biosynthesis. It decarboxylates and dehydrates its substrate while hydrolyzing ATP. (provided by RefSeq)
면역원
MVD (NP_002452.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.