주요 문서
SAB1410431
Sigma-Aldrich
Anti-NNT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC126502, MGC126503
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 22.3 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NNT(23530)
일반 설명
This gene encodes an integral protein of the inner mitochondrial membrane. The enzyme couples hydride transfer between NAD(H) and NADP(+) to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. Under most physiological conditions, the enzyme uses energy from the mitochondrial proton gradient to produce high concentrations of NADPH. The resulting NADPH is used for biosynthesis and in free radical detoxification. Two alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
NNT (AAH32370.1, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSLANVILGGYGTTSTAGGKPMEISGTHTEINLDNAIDMIREANSIIITPGYGLCAAKAQYPIADLVKMLTEQGKKVRFGIHPVAGRMPGQLNVLLAEAGVPYDIVLEMDEINHDFPDTDLVLVIGANDTVNSAAQEDPNSIIAGMPVLEVWKSKQVIVMKRSLGVGYAAVDNPIFYKPNTAMLLGDAKKTCDALQAKVRESYQK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)