주요 문서
SAB1409910
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
GCMA, hGCMa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3D2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 32.12 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GCM1(8521)
면역원
GCM1 (NP_003634, 108 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QQRKRCPNCDGPLKLIPCRGHGGFPVTNFWRHDGRFIFFQSKGEHDHPKPETKLEAEA*
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Parallel genotyping of 10,204 single nucleotide polymorphisms to screen for susceptible genes for IgA nephropathy.
Woo KT
Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 38, 894-894 (2009)
A Positive Feedback Loop between Glial Cells Missing 1 and Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Regulates Placental hCG? Expression and Cell Differentiation.
Cheong ML
Molecular and Cellular Biology, 36, 197-197 (2015)
GATA3 inhibits GCM1 activity and trophoblast cell invasion.
Chiu YH and Chen H
Scientific Reports, 6, 21630-21630 (2016)