주요 문서
SAB1409838
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1A2, ascites fluid, solution
동의어(들):
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A2, monoclonal
양식
solution
분자량
antigen 37.84 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NCOA4(8031)
일반 설명
This gene encodes an androgen receptor coactivator. The encoded protein interacts with the androgen receptor in a ligand-dependent manner to enhance its transcriptional activity. Chromosomal translocations between this gene and the ret tyrosine kinase gene, also located on chromosome 10, have been associated with papillary thyroid carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes are present on chromosomes 4, 5, 10, and 14. (provided by RefSeq)
면역원
NCOA4 (NP_005428, 505 a.a. ~ 614 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)