주요 문서
SAB1405002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD17, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ22206, GTAR, KIAA0697, NY-BR-16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.44 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANKRD17(26057)
일반 설명
This gene encodes a protein with ankyrin repeats, which are associated with protein-protein interactions. Studies in mice suggest that this protein is involved in liver development. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
ANKRD17 (NP_115593, 2501 a.a. ~ 2603 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERDSTGIVTPSGTFHQHVPAGYMDFPKVGGMPFSVYGNAMIPPVAPIPDGAGGPIFNGPHAADPSWNSLIKMVSSSTENNGPQTVWTGPWAPHMNSVHMNQLG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)