클론
2H7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARHGEF11(9826)
일반 설명
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form a complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. A similar protein in rat interacts with glutamate transporter EAAT4 and modulates its glutamate transport activity. Expression of the rat protein induces the reorganization of the actin cytoskeleton and its overexpression induces the formation of membrane ruffling and filopodia. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
면역원
ARHGEF11 (AAH57394, 651 a.a. ~ 750 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSESLKGREEMKRSRKAENVPRSRSDVDMDAAAEATRLHQSASSSTSSLSTRSLENPTPPFTPKMGRRSIESPSLGFCTDTLLPHLLEDDLGQLSDLEPE
Sequence
RSESLKGREEMKRSRKAENVPRSRSDVDMDAAAEATRLHQSASSSTSSLSTRSLENPTPPFTPKMGRRSIESPSLGFCTDTLLPHLLEDDLGQLSDLEPE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.