항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3F9, monoclonal
분자량
antigen ~36.89 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DEGS1(8560)
일반 설명
This gene encodes a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. This protein contains three His-containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It is predicted to be a multiple membrane-spanning protein localized to the endoplasmic reticulum. Overexpression of this gene inhibited biosynthesis of the EGF receptor, suggesting a possible role of a fatty acid desaturase in regulating biosynthetic processing of the EGF receptor. Two splice variants have been identified. (provided by RefSeq)
면역원
DEGS1 (NP_003667, 226 a.a. ~ 323 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.