주요 문서
SAB1404375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC3A1 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
동의어(들):
ATR1, CSNU1, D2H, FLJ34681, NBAT, RBAT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2F2, monoclonal
분자량
antigen ~38.1 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC3A1(6519)
일반 설명
This gene encodes a type II membrane glycoprotein which is one of the components of the renal amino acid transporter which transports neutral and basic amino acids in the renal tubule and intestinal tract. Mutations and deletions in this gene are associated with cystinuria. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
면역원
SLC3A1 (AAH22386, 211 a.a. ~ 320 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLL
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)