주요 문서
SAB1403017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HMGN3 antibody produced in mouse
clone 3E17, ascites fluid
동의어(들):
DKFZp686E20226, PNAS-24, PNAS-25, TRIP7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E17, monoclonal
분자량
antigen ~34.58 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HMGN3(9324)
일반 설명
Thyroid hormone receptors are hormone-dependent transcription factors that regulate expression of a variety of specific target genes. The protein encoded by this gene binds thyroid hormone receptor beta, but only in the presence of thyroid hormone. The encoded protein, a member of the HMGN protein family, is thought to reduce the compactness of the chromatin fiber in nucleosomes, thereby enhancing transcription from chromatin templates. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
HMGN3 (AAH09529, 1 a.a. ~ 77 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKRKSPENTEGKDGSKVTKQEPTRRSARLSAKPAPPKPEPKPRKTSAKKEPGAKISRGAKGKKEEKQEAGKEGTEN
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)