주요 문서
SAB1402987
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NIPSNAP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3B7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NIPSNAP1(8508)
일반 설명
NIPSNAP1 protein has a strong sequence similarity to the central portion of a hypothetical protein encoded by C. elegans chromosome III between a 4-nitrophenylphosphatase (NIP) domain and non-neuronal SNAP25-like protein. The NIPSNAP1 gene is located between the NF2 and pK1.3 genes on 22q12. (provided by RefSeq)
면역원
NIPSNAP1 (NP_003625.1, 185 a.a. ~ 284 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YELRTYKLKPGTMIEWGNNWARAIKYRQENQEAVGGFFSQIGELYVVHHLWAYKDLQSREETRNAAWRKRGWDENVYYTVPLVRHMESRIMIPLKISPLQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)