주요 문서
SAB1401562
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ASFGF2, FGF-2, FGF-AS, FGF2AS, bFGF, gfg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NUDT6(11162)
일반 설명
FGF2 (MIM 134920) is a highly conserved, multifunctional heparin-binding growth factor involved in neuroectoderm development, angiogenesis, and wound healing. Elevated levels of FGF2 are associated with proliferation of smooth muscle in atherosclerosis and with proliferation of tumors. The FGF2 antisense gene, NUDT6, may regulate FGF2 expression.[supplied by OMIM
면역원
NUDT6 (NP_009014.2, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQPLSWGRWRAMLARTYGPGPSAGYRWASGAQGYVRNPPVGACDLQGELDRFGGISVRLARLDALDRLDAAAFQKGLQAAVQQWRSEGRTAVWLHIPILQSRFIAPAASLGFCFHHAESDSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)