클론
2B7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... OMP(4975)
일반 설명
Olfactory marker protein is uniquely associated with the mature olfactory receptor neurons in many vertebrate species from fish to man. The OMP gene structure and protein sequence are highly conserved between mouse, rat and human. Results of the mouse knockout studies show that OMP-null mice are compromised in their ability to respond to odor stimuli, and that OMP represents a novel modulatory component of the odor detection/signal transduction cascade. (provided by RefSeq)
면역원
OMP (NP_006180.1, 65 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.