기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GHRH(2691)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the glucagon family and is a preproprotein that is produced in the hypothalamus. The preproprotein is cleaved to form a 44 aa factor, also called somatocrinin, that acts to stimulate growth hormone release from the pituitary. Variant receptors for somatocrinin have been found in several types of tumors, and antagonists of these receptors can inhibit the growth of the tumors. Defects in this gene are a cause of dwarfism, while hypersecretion of the encoded protein is a cause of gigantism. (provided by RefSeq)
면역원
GHRH (NP_066567.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPLWVFFFVILTLSNSSHCSPPPPLTLRMRRYADAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSRQQGESNQERGARARLGRQVDSMWAEQKQMELESILVALLQKHSRNSQG
Sequence
MPLWVFFFVILTLSNSSHCSPPPPLTLRMRRYADAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSRQQGESNQERGARARLGRQVDSMWAEQKQMELESILVALLQKHSRNSQG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.