주요 문서
SAB1400603
Sigma-Aldrich
Anti-CDCA8 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BOR, Anti-FLJ10468, Anti-FLJ12042
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CDCA8(55143)
일반 설명
CDCA8 is a component of a chromosomal passenger complex required for stability of the bipolar mitotic spindle (Gassmann et al., 2004 [PubMed 15249581]).[supplied by OMIM
면역원
CDCA8 (NP_060571.1, 1 a.a. ~ 280 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPRKGSSRVAKTNSLRRRKLASFLKDFDREVEIRIKQIESDRQNLLKEVDNLYNIEILRLPKALREMNWLDYFALGGNKQALEEAATADLDITEINKLTAEAIQTPLKSAKTRKVIQVDEMIVEEEEEEENERKNLQTARVKRCPPSKKRTQSIQGKGKGKRSSRANTVTPAVGRLEVSMVKPTPGLTPRFDSRVFKTPGLRTPAAGERIYNISGNGSPLADSKEIFLTVPVGGGESLRLLASDLQRHSIAQLDPEALGNIKKLSNRLAQICSSIRTHK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)