클론
3G3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PEX6(5190)
일반 설명
This gene encodes a member of the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) family of ATPases. This member is a predominantly cytoplasmic protein, which plays a direct role in peroxisomal protein import and is required for PTS1 (peroxisomal targeting signal 1, a C-terminal tripeptide of the sequence ser-lys-leu) receptor activity. Mutations in this gene cause peroxisome biogenesis disorders of complementation group 4 and complementation group 6. (provided by RefSeq)
면역원
PEX6 (NP_000278, 881 a.a. ~ 980 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.