SAB1303199
ANTI-COL17A1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
120 kDa linear IgA dermatosis antigen, 120 kDa linear IgA disease antigen, 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, 97 kDa LAD antigen, 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen, 97 kDa linear IgA disease antigen, 97-LAD, BP180, BPAG2, Bullous pemphigoid antigen 2, COL17A1, Collagen alpha-1(XVII) chain, LABD97, LAD-1, Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa, Linear IgA disease antigen 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
150419 Da
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COL17A1(1308)
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)