주요 문서
SAB1105733
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
동의어(들):
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt ~9 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATP6V1G2(534)
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acids 6-20 of human ATP6V1G2
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)