주요 문서
S7814
Solvent Safe pipette tips
volume range 1-200 μL, sterile
동의어(들):
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
material
carbon fiber
colorless
무균
sterile
특징
barrier
포장
pack of 384 ea (4 trays of 96 ea)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 5469
길이
2 5/16 in. (58.8 mm)
최대 용적
200 μL
용적 범위
1-200 μL
용적
1—200 μL
호환성
for use with
  • Biohit Variable 50-200 μL
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μL
  • Eppendorf Response 4850 20-500 μL
  • Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μL
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μL
  • Finnpipette 4027/4500
  • Digital Nichiryo BenchMate 20-200 μL
  • Pipetman P-200 20-200 μL
  • Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
  • Transferpette
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)