주요 문서
S7063
Greiner Multiwell Strips
size 8 wells , strip, high binding surface, non-sterile
동의어(들):
high binding strip, Greiner Multiwell Strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polystyrene
material
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Greiner 762061
최대 용적
388 μL
크기
8 wells , strip
작업 용적
350 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Both medium-binding and high binding are offered. High binding plates and strips are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding are suggested.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)