S6324
Monoclonal Anti-SNX6 antibody produced in mouse
clone SNX6-76, ascites fluid, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MSTP010, Anti-Sorting Nexin 6, Anti-TFAF2, Anti-Tumor necrosis factor receptor-associated factor 4(TRAF4)-associated factor 2
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SNX6-76, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~47 kDa
종 반응성
mouse, human, bovine, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,500-1:5,000 using total extracts of A549 cells
동형
IgA
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNX6(58533)
mouse ... Snx6(72183)
rat ... Snx6(362738)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.