주요 문서
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
동의어(들):
240330
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
MA.01
특징
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
제조업체/상표
WHEATON®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)