생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
분자량
~_1.65 kDa
색상
white
mp
200 °C
solubility
DMSO: soluble
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@H](O)C)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C73H118N16O27/c1-11-37(8)59(88-66(108)45(23-27-56(101)102)79-63(105)43(21-25-54(97)98)81-72(114)60(39(10)91)89-62(104)41(75)19-15-16-28-74)71(113)85-49(33-90)68(110)80-44(22-26-55(99)100)65(107)87-58(36(6)7)70(112)83-47(31-51(76)93)67(109)82-46(29-34(2
InChI key
CQTBDEGWLSDJEP-JMAXQNTPSA-N
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable