주요 문서
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
동의어(들):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11NH(CH2)3SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
221.32
Beilstein:
2835588
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99%
양식
powder
품질
free-flowing
불순물
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 15 % (w/w), clear, colorless
흡수
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.