종 반응성
porcine
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.2 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Porcine ... IL12A(397053) , IL12B(397076)
일반 설명
The antibody pair provided in this kit recognizes porcine Interleukin-12 Subunit Alpha / Interleukin-12 subunit beta.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.