생물학적 소스
chicken liver (enzyme)
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
불순물
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
색상
white to faint yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
양이온 미량물
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.