분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
유전자 정보
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
문서
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.