제품명
Reactive Red 120,
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥50%
solubility
ethanol/water: 1 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccccc2S(O)(=O)=O)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Nc5ccc(Nc6nc(Cl)nc(Nc7cc(cc8cc(c(\N=N\c9ccccc9S(O)(=O)=O)c(O)c78)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O)n6)cc5)n4)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C44H30Cl2N14O20S6/c45-39-51-41(55-43(53-39)49-27-17-23(81(63,64)65)13-19-15-31(85(75,76)77)35(37(61)33(19)27)59-57-25-5-1-3-7-29(25)83(69,70)71)47-21-9-11-22(12-10-21)48-42-52-40(46)54-44(56-42)50-28-18-24(82(66,67)68)14-20-16-32(86(78,79)80)36(38(62)34(20)28)60-58-26-6-2-4-8-30(26)84(72,73)74/h1-18,61-62H,(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80)(H2,47,49,51,53,55)(H2,48,50,52,54,56)/b59-57+,60-58+
InChI key
OVSNDJXCFPSPDZ-YGZNCWGHSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves