추천 제품
solubility
H2O: soluble
alcohol: soluble
dilute aqueous acid: soluble
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CN(CCN1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H15N3.C4H4O4/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(15-12)16-9-7-14-8-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,14H,7-10H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
QYJJDHZHSCTBII-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves