PZ0315
Rupintrivir
≥98% (HPLC)
동의어(들):
AG-7088, AG7088, Ethyl (E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-methyl-5-[(5-methyl-1,2-oxazole-3-carbonyl)amino]-4-oxoheptanoyl]amino]-5-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]pent-2-enoate, Ruprintrivir
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +30 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C[C@H](CC(=O)[C@@H](NC(=O)c3n[o]c(c3)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C[C@@H]2CCNC2=O)\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C31H39FN4O7/c1-5-42-27(38)11-10-24(16-21-12-13-33-29(21)39)34-30(40)22(15-20-6-8-23(32)9-7-20)17-26(37)28(18(2)3)35-31(41)25-14-19(4)43-36-25/h6-11,14,18,21-22,24,28H,5,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)/b11-10+/t21-,22+,24+,28-/m0/s1
InChI key
CAYJBRBGZBCZKO-BHGBQCOSSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.