주요 문서
PZ0259
Sigma-Aldrich
PH-797804
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Bromo-4-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]-1-[5-[(methylamino)carbonyl]-2-methylphenyl]-6-methylpyridin-2(1H)-one, 3-[3-Bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyridinyl]-N,4-dimethyl-benzamide, PH 797804
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H19BrF2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
477.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
20-25°C
SMILES string
CC1=CC(OCC2=C(F)C=C(F)C=C2)=C(Br)C(N1C3=CC(C(NC)=O)=CC=C3C)=O
InChI
1S/C22H19BrF2N2O3/c1-12-4-5-14(21(28)26-3)9-18(12)27-13(2)8-19(20(23)22(27)29)30-11-15-6-7-16(24)10-17(15)25/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,26,28)
InChI key
KCAJXIDMCNPGHZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PH-797804 is an orally active, potent and readily reversible ATP competitive inhibitor of the alpha isoform of human p38 MAP kinase. PH-797804 blocks inflammation-induced production of cytokines and proinflammatory mediators.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)