PZ0198
Prinomastat hydrochloride
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2,2-Dimethyl-4-((p-(4-pyridyloxy)phenyl)sulfonyl)-3-thiomorpholinecarbohydroxamic acid hydrochloride, AG 3340 hydrochloride, AG-3340 hydrochloride, AG3340 hydrochloride
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.