PZ0170
Torcetrapib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R,4S)-4-((3,5-Bis-trifluoromethylbenzyl)methoxycarbonylamino)-2-ethyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid ethyl ester, CP-529,414, CP-529414
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D >-70°
색상
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1[C@H](CC)C[C@H](N(Cc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC)c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H25F9N2O4/c1-4-18-12-21(19-11-15(24(27,28)29)6-7-20(19)37(18)23(39)41-5-2)36(22(38)40-3)13-14-8-16(25(30,31)32)10-17(9-14)26(33,34)35/h6-11,18,21H,4-5,12-13H2,1-3H3/t18-,21+/m1/s1
InChI key
CMSGWTNRGKRWGS-NQIIRXRSSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
CETP Activity Assay Kit Protocol
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research