주요 문서
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
363.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
InChI key
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to leukotriene receptors for your research needs.
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research