분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CP-335963 is an aurora 2 kinase inhibitor, PDGF inhibitor, and anti-proliferative.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.