PZ0103
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22F3N5O · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
513.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
InChI key
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research