PZ0031
PF-03882845
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3S,3aR)-2-(3-Chloro-4-cyanophenyl)-3-cyclopentyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g]indazole-7-carboxylic acid, PF-3882845
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
419.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(C1=CC2=C(C=C1)C3=NN(C4=CC=C(C#N)C(Cl)=C4)[C@@H](C5CCCC5)[C@@]3([H])CC2)=O
InChI
1S/C24H22ClN3O2/c25-21-12-18(8-5-17(21)13-26)28-23(14-3-1-2-4-14)20-10-6-15-11-16(24(29)30)7-9-19(15)22(20)27-28/h5,7-9,11-12,14,20,23H,1-4,6,10H2,(H,29,30)/t20-,23-/m0/s1
InChI key
XNULRSOGWPFPBL-REWPJTCUSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-03882845 is a potent non-steroidal mineralocorticoid antagonist with and IC50 of 0.755 nM, compared to eplerenone with an IC50 of 109 nM. PF-03882845 was tested in a rat model for renal protection against aldosterone-mediated renal disease, and found to be more potent than eplerenone in suppressing the urinary albumin to creatinine ratio (UACR), a measure of renal fibrosis. The therapeutic index, calculated as the ratio of the EC50 for increasing serum K+ to the EC50 for UACR lowering, was 83.8 for PF-03882845 and 1.47 for eplerenone.
PF-03882845 is a potent non-steroidal mineralocorticoid antagonist.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.