종 반응성
rat, mouse, human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... JPH4(84502)
면역원
a 17 amino acid peptide near the center of human JPH4.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4933.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Alexandra Hogea et al.
The Journal of physiology, 599(7), 2103-2123 (2021-02-12)
Rat somatosensory neurons express a junctional protein, junctophilin-4 (JPH4) JPH4 is necessary for the formation of store operated Ca2+ entry (SOCE) complex at the junctions between plasma membrane and endoplasmic reticulum in these neurons. Knockdown of JPH4 impairs endoplasmic reticulum