PLA0247
Rabbit anti-ARID4B Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
180 kDa Sin3-associated polypeptide, ARID domain-containing protein 4B, AT rich interactive domain 4B (RBP1- like), AT rich interactive domain 4B (RBP1-like), BCAA, BRCAA1, RBBP1L1, RBP1L1, Rb-binding protein homolog, SAP180, SIN3A-associated protein 180, breast cancer-associated antigen 1, breast cancer-associated antigen BRCAA1, breast carcinoma-associated antigen, histone deacetylase complex subunit SAP180, retinoblastoma binding protein 1-like 1, retinoblastoma-binding protein 1-like 1, sin3-associated polypeptide p180
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_057458.4
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... ARID4B(51742)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.