PLA0175
Rabbit anti-BRF1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
90kD, 90kD subunit, B - related factor 1, B-related factor 1, BRF, BRF-1, BRF1 homolog, CFDS, GTF3B, GTF3B subunit 2, HEL-S-76p, RNA polymerase III, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TATA box binding protein (TBP)-associated factor 3C, TATA box-binding protein-associated factor, TBP - associated factor, TF3B90, TFIIIB90, epididymis secretory sperm binding protein Li 76p, general transcription factor IIIB, hBRF, hTFIIIB90, subunit 2, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (S. cerevisiae)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001510.2
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... BRF1(2972)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.