PLA0041
Goat anti-MCM6 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
MCG40308, MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe), MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe) (S. cerevisiae), MIS5 homolog (S.pombe), Mis5, P105MCM, minichromosome maintenance deficient (mis5; S. pombe) 6, minichromosome maintenance deficient 6 homolog (S. cerevisiae)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_005906.2
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
goat ... MCM6(4175)
면역원
The epitope recognized by PLA0041 maps to a region between residue 775 and the C-terminus (residue 821) of human Minichromosome Maintenance 6 using the numbering given in entry NP_005906.2 (GeneID 4175).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
기타 정보
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM6 is part of the core MCM complex that includes MCM4, MCM6, and MCM7. The core complex possesses DNA helicase activity.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.