Quality Level
라벨링 범위
0.25-1.0 mg per mL
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
기질 활성
cyanogen bromide
기질 부착
amino
기질 스페이서
1 atom
팽창
1 g swells to ~5 mL
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
애플리케이션
Polycytidylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialy resins. Polycytidylic acid has been used to study the preferential induction of apoptosis in the rainbow trout macrophage cell line. Polycytidylic acid has also been used to develop two analytical methods for human secretory-type ribonuclease.
물리적 형태
Lyophilized powder stabilized with lactose
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.