주요 문서
P7930
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
동의어(들):
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholine, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, DL-α-Dimyristoyl-phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H72NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
677.93
Beilstein:
1917934
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥99%
양식
powder
작용기
amine
ester
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.