항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, Xenopus, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using methacarn-fixed, formic acid-treated sections of Alzheimer′s Disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of PC12 rat adrenal pheochromocytoma cell line
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSEN1(5663)
mouse ... Psen1(19164)
rat ... Psen1(29192)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunostaining
- immunofluorescence detection
- immunohistochemistry
- immunoblotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
문서
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.