주요 문서
P7840
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
애플리케이션
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)