특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Drummond Scientific 3-000-203
용적
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For loading gel sample slots 0.4 mm or larger (0.2 mm with optional tips). Uses disposable, flexible, autoclavable, precision tapered polycarbonate tips (T5151 and T5026); plunger does not contact sample.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.